ContactUsLinkComponent
EDTA 0.1 mol/l en solution aqueuse
EDTA 0.1 mol/l en solution aqueuse
N° de catalogue AMBI9912
Fournisseur:  Ambion
Numéro CAS:  
undefined
EDTA 0.1 mol/l en solution aqueuse
N° de catalogue AMBI9912
Fournisseur:  Ambion
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :292.25 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-449-4
Numéro CAS:60-00-4
Formule:C₁₀H₁₆N₂O₈
Numéro MDL:MFCD00003541