Sodium hydroxyde 0.205 mol/l (0.205 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 30036.400
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Cubitainer
- Cdt:10 L
- Seq:5214
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.2046 - 0.2054 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:>105 °C (1013 hPa)
Density:1,008 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548