Sodium hydroxyde 0.205 mol/l (0.205 N) en solution aqueuse
N° de catalogue 87232.400
Fournisseur: PROLABO CMP
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Bidon Plastique
- Cdt:10 L
- Seq:5214
Spécifications
À propos de cet article
:
:40 g/mol
Point d'ébullition:∼105 °C (1013 hPa)
Densité:1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
:GHS07
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548