Sodium hydroxyde 1/2.8 mol/l (1/2.8 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 7163.1000
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Titer (mol/l):0.355 - 0.359
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:∼105 °C (1013 hPa)
Density:1,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
:GHS07
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548