Propanediol-1,3
20 kg
N° de catalogue MSPP5495260000
Marketsource
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Propanediol-1,3
N° de catalogue MSPP5495260000
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
Numéro CAS: 504-63-2
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
- Numéro CAS:504-63-2
- Formule:HO(CH₂)₃OH
- Numéro MDL:MFCD00002949
- Poids moléculaire:76.1 g/mol
- Index Merck:12,09845
- Point d'ébullition:214 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–32 °C
- Densité:1,0597 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:207-997-3
Spécifications
Spécifications
- Cdt:20 kg