ContactUsLinkComponent
Acide acétique ≥99.8% (par GC) additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Inflammable
Corrosif
Acide acétique ≥99.8% (par GC) additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Référence 49199-50ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Inflammable
Corrosif
Acide acétique ≥99.8% (par GC) additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Référence 49199-50ML
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en plastique
  • Cdt:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Vapor Density:
    2.07 (vs air)
  • Assay:
    99.5 - 100.5 %
  • Purity (GC):
    Min. 99.8 %
  • Solidification Point:
    16.3 - 16.7 °C
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.2 %
  • Silver (Ag):
    Max. 0.01 ppm
  • Aluminium (Al):
    Max. 0.05 ppm
  • Arsenic (As):
    Max. 0.01 ppm
  • Barium (Ba):
    Max. 0.01 ppm
  • Beryllium (Be):
    Max. 0.01 ppm
  • Bismuth (Bi):
    Max. 0.1 ppm
  • Calcium (Ca):
    Max. 0.2 ppm
  • Cadmium (Cd):
    Max. 0.02 ppm
  • Cobalt (Co):
    Max. 0.01 ppm
  • Chromium (Cr):
    Max. 0.05 ppm
  • Copper (Cu):
    Max. 0.01 ppm
  • Iron (Fe):
    Max. 0.2 ppm
  • Germanium (Ge):
    Max. 0.05 ppm
  • Potassium (K):
    Max. 0.1 ppm
  • Lithium (Li):
    Max. 0.01 ppm
  • Magnesium (Mg):
    Max. 0.1 ppm
  • Manganese (Mn):
    Max. 0.01 ppm
  • Molybdenum (Mo):
    Max. 0.02 ppm
  • Sodium (Na):
    Max. 0.5 ppm
  • Nickel (Ni):
    Max. 0.05 ppm
  • Lead (Pb):
    Max. 0.02 ppm
  • Strontium (Sr):
    Max. 0.01 ppm
  • Titanium (Ti):
    Max. 0.01 ppm
  • Thallium (Tl):
    Max. 0.05 ppm
  • Vanadium (V):
    Max. 0.01 ppm
  • Zinc (Zn):
    Max. 0.05 ppm
  • Zirconium (Zr):
    Max. 0.1 ppm
  • Chloride (Cl):
    Max. 0.5 ppm
  • Phosphate (PO₄):
    Max. 0.5 ppm
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 0.5 ppm
  • Suitability for the LC-MS:
    complying
  • Acetic aNHydride (GC):
    Max. 0.01 %
  • APHA:
    Max. 10
  • Explosion Limit:
    16 %, 92 °F
  • Refractive Index:
    n20/D 1.371 (lit.)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :60.05 g/mol
Point d'ébullition:118 °C (1,013 hPa)
Point de fusion:16 °C
Densité:1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:40 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-580-7
UN:2789
ADR:8,II
REACH:01-2119475328-30
 :GHS02
 :GHS05
Numéro CAS:64-19-7
Formule:H₃CCOOH
Numéro MDL:MFCD00036152