ContactUsLinkComponent
Sodium thiosulfate 0.025 mol/l (0.025 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate 0.025 mol/l (0.025 N) en solution aqueuse
Référence HACH2409353
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Sodium thiosulfate 0.025 mol/l (0.025 N) en solution aqueuse
Référence HACH2409353
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :158.11 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-867-5
Numéro CAS:7772-98-7
Formule:Na₂S₂O₃
Numéro MDL:MFCD00003499