0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Sodium thiosulfate
Sodium thiosulfate 0.0246 mol/l (0.0246 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate 0.0246 mol/l (0.0246 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate 0.0246 mol/l (0.0246 N) en solution aqueuse
HACH2409232
:
Hach
:
Sodium thiosulfate 0.0246 mol/l (0.0246 N) en solution aqueuse
HACH2409232
:
Hach
:
Type de conditionnement:
Flacon Plastique
Cdt:
100 mL
Seq:
2440
:
:
158.11 g/mol
:
Température ambiante
:
231-867-5
:
7772-98-7
:
Na₂S₂O₃
:
MFCD00003499