ContactUsLinkComponent
Sodium thiosulfate 0.0109 mol/l (0.0109 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate 0.0109 mol/l (0.0109 N) en solution aqueuse
  HACH2408949
 :  Hach
 :  
Sodium thiosulfate 0.0109 mol/l (0.0109 N) en solution aqueuse
  HACH2408949
 :  Hach
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
 :
 :158.11 g/mol
 :Température ambiante
 :231-867-5
 :7772-98-7
 :Na₂S₂O₃
 :MFCD00003499