ContactUsLinkComponent
Sodium thiosulfate 0.0109 mol/l (0.0109 N) en solution aqueuse
Catalog # HACH2408932
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Sodium thiosulfate 0.0109 mol/l (0.0109 N) en solution aqueuse
Catalog # HACH2408932
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :158.11 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499