ContactUsLinkComponent
Sodium thiosulfate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, J.T.Baker®
Sodium thiosulfate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, J.T.Baker®
Référence 4640.
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Sodium thiosulfate 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, J.T.Baker®
Référence 4640.
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic ampoule
  • Cdt:
    60 mL
  • Seq:
    2385
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :158.11 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-867-5
Numéro CAS:7772-98-7
Formule:Na₂S₂O₃
Numéro MDL:MFCD00003499