ContactUsLinkComponent
Hydrogène peroxyde 3,5% USP, J.T.Baker®
Hydrogène peroxyde 3,5% USP, J.T.Baker®
N° de catalogue 2182-03
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
undefined
Hydrogène peroxyde 3,5% USP, J.T.Baker®
N° de catalogue 2182-03
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    4 L
  • Seq:
    5162
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Bulk Pharmaceutical Chemical:
    Passes Test
  • Identification:
    Passes Test
  • Acidity:
    Passes Test
  • Nonvolatile Residue (USP),mg.:
    ≤30
  • Barium (Ba):
    Passes Test
  • Limit of Preservative:
    ≤0.05 %
  • Assay (g/100mL):
    2.5 - 3.5
  • Particulate Matter:
    Passes Test
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
Densité:1.01 g/cm³ (20 °C)
 :34.01 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-765-0
Numéro CAS:7722-84-1
Formule:H₂O₂
Numéro MDL:MFCD00011333