ContactUsLinkComponent
Acide nitrique (1:1) (v/v) 38% (v/v)
Corrosive
Acide nitrique (1:1) (v/v) 38% (v/v)
Catalog # 705-1124
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Corrosive
Acide nitrique (1:1) (v/v) 38% (v/v)
Catalog # 705-1124
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
 :63.01 g/mol
Boiling Pt:∼86 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–42 °C
Density:1,2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-714-2
UN:2031
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:7697-37-2
Formula:HNO₃
MDL Number:MFCD00011349