Zinc sulfate 0.05 M ZnSO4 ≥99% solution volumétrique, Fluka™
34448-1L
:
- Type de conditionnement:Bouteille en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Factor:0.998 - 1.002
:
:100 °C (solvent)
:<0 °C
:1.005 g/cm³
: Does not flash
:Température ambiante
:231-793-3
:9,III
:287.56 g/mol
:GHS07
:GHS09
:7446-20-0
:ZnSO₄·7H₂O
:MFCD00011302