Zinc sulfate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M ZnSO4 solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 32047-1EA
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:1
- Seq:0001
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Factor:0.998 - 1.002
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
ADR:9,III
:287.56 g/mol
EINECS:231-793-3
:GHS07
:GHS05
:GHS09
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7446-20-0
Formule:ZnSO₄·7H₂O
Numéro MDL:MFCD00149894