ContactUsLinkComponent
Potassium hydroxyde 12 mol/l (12 N) en solution aqueuse
Corrosif
Potassium hydroxyde 12 mol/l (12 N) en solution aqueuse
Référence 705-0118
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Corrosif
Potassium hydroxyde 12 mol/l (12 N) en solution aqueuse
Référence 705-0118
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :56.11 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
 :GHS05
Numéro CAS:1310-58-3
Formule:KOH
Numéro MDL:MFCD00003553