ContactUsLinkComponent
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Supelco®
Corrosive
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Supelco®
Catalog # 61699-1L
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Supelco®
Catalog # 61699-1L
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :56.11 g/mol
ADR:8,II
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
EINECS:215-181-3
UN:1814
 :GHS05
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553