EDTA sel disodique solution volumétrique, pour la détermination de la dureté de l'eau (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
Catalog # 34543-1L
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Bouteille en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Factor:0.999 - 1.001
Specification Test Results
About this item
:
:336.21 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-791-2
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672