ContactUsLinkComponent
Orangé de méthyle 0,05% en solution aqueuse indicateur de pH
Orangé de méthyle 0,05% en solution aqueuse indicateur de pH
Catalog # HACH14832
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Orangé de méthyle 0,05% en solution aqueuse indicateur de pH
Catalog # HACH14832
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Dropping bottle, marked
  • Cdt:
    1
  • Seq:
    2440
  • Info cdt:
    100 ml
Specifications
About this item
 :
 :327.34 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:208-925-3
CAS Number:547-58-0
Formula:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL Number:MFCD00007502