Acide (2-bromophényl)acétique
Marketsource
Fournisseur:   COMBI-BLOCKS
Acide (2-bromophényl)acétique
Fournisseur:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificats
Acide (2-bromophényl)acétique
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  2-(2-Bromophenyl)acetic acid
  • Numéro CAS:18698-97-0
  • Formule:(C₆H₄Br)CH₂COOH
  • Numéro MDL:MFCD00004314
  • Poids moléculaire:215.05 g/mol
  • Point d'ébullition:308 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:107,5 °C
  • EINECS:242-509-2
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource