ContactUsLinkComponent
Calcium standard for ISE calibration, Orion™
Calcium standard for ISE calibration, Orion™
Catalog # 662-0805
Supplier:  Thermo Orion
CAS Number:  
Calcium standard for ISE calibration, Orion™
Catalog # 662-0805
Supplier:  Thermo Orion
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    0,1M
  • Matrice:
    H₂O
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    475 mL
  • Élement:
    Calcium
  • Symbole:
    Ca