ContactUsLinkComponent
Étalon de conductivité 2.000 µS/cm (25°C; 1.000 ppm; NaCl) en solution aqueuse
Étalon de conductivité 2.000 µS/cm (25°C; 1.000 ppm; NaCl) en solution aqueuse
Catalog # RICCR2244000-500A
Supplier:  RICCA CHEMICAL
CAS Number:  
undefined
Étalon de conductivité 2.000 µS/cm (25°C; 1.000 ppm; NaCl) en solution aqueuse
Catalog # RICCR2244000-500A
Supplier:  RICCA CHEMICAL
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Conductivity standard 2000 µS/cm (1000 ppm; NaCl) in aqueous solution
  • Seq:
    02
  • Conductivité:
    2000 µS/cm