Buffer, ACES, 0,5 M solution
Buffer, ACES, 0,5 M solution
Certificats
Buffer, ACES, 0,5 M solution
4 variantes
Product Details & Documents
CAS No.: 7365-82-4
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00008030
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • J60366.AE
  • J60366.AK
  • J60755.AE
  • J60755.AK
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • N ° CAS.:
  • 7365-82-4
  • 7365-82-4
  • 7365-82-4
  • 7365-82-4
  • MDL No.:
  • MFCD00008030
  • MFCD00008030
  • MFCD00008030
  • MFCD00008030
  • Apparence:
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Température de stockage:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • ACES, 0,5M buffer solution, pH 6,5
    Flacon Verre
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 117.00
    SFr. 117.00
    1 * 100 mL
       SFr. 117.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    J60366.AE
    Physical form
    Liquid
    N ° CAS.
    7365-82-4
    MDL No.
    MFCD00008030
    Apparence
    Colourless
    Température de stockage
    2°C to 8°C
  • ACES, 0,5M buffer solution, pH 6,5
    Flacon Verre
    250 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 174.00
    SFr. 174.00
    1 * 250 mL
       SFr. 174.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    J60366.AK
    Physical form
    Liquid
    N ° CAS.
    7365-82-4
    MDL No.
    MFCD00008030
    Apparence
    Colourless
    Température de stockage
    2°C to 8°C
  • ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0
    Flacon Verre
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 106.00
    SFr. 106.00
    1 * 100 mL
       SFr. 106.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    J60755.AE
    Physical form
    Liquid
    N ° CAS.
    7365-82-4
    MDL No.
    MFCD00008030
    Apparence
    Colourless
    Température de stockage
    2°C to 8°C
  • ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0
    Flacon Verre
    250 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 169.00
    SFr. 169.00
    1 * 250 mL
       SFr. 169.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    J60755.AK
    Physical form
    Liquid
    N ° CAS.
    7365-82-4
    MDL No.
    MFCD00008030
    Apparence
    Colourless
    Température de stockage
    2°C to 8°C