ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 47% en solution aqueuse
Sodium hydroxyde 47% en solution aqueuse
Katalognr. PRLS85239.180
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
Sodium hydroxyde 47% en solution aqueuse
Katalognr. PRLS85239.180
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt:9…10 °C
Density:1.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548