Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Catalog # HACH245032
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:109 °C (1013 hPa)
Density:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548