ContactUsLinkComponent
Ätzend
Sodium hydroxyde 8 mol/l (8 N) en solution aqueuse
Katalognr. HACH1438101
Anbieter:  Hach
CAS-Nummer:  
Ätzend
Sodium hydroxyde 8 mol/l (8 N) en solution aqueuse
Katalognr. HACH1438101
Anbieter:  Hach
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    13 mL
  • Seq:
    2290
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :40 g/mol
Siedepunkt:109 °C (1013 hPa)
Dichte:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548