Potassium hydroxyde 0.1 M (0.1 N) dans le propanol-2 DIN 51558-1 solution volumétrique, Fluka™
35008-1L
:
- Type de conditionnement:Bouteille en verre transparent, col étroit
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Factor:0.995 - 1.005
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
:
:56.11 g/mol
:0,780 g/cm³
:12 °C
:Température ambiante
:215-181-3
:1219
:3,II
:GHS07
:GHS02
:1310-58-3
:KOH
:MFCD00003553