Pantalon pour salle blanche
Supplier: FRISTADS KANSAS
Certificates
About this item
Ce pantalon est fabriqué à partir de tissu XA32 composé de polyester à 99% et de fibres conductrices à 1%. Les fibres sont en fils continus, ce qui signifie que les vêtements n'émettent pas de particules ni de fibres. Les filaments de carbone produisent une bonne décharge d'électricité statique, évitant ainsi toute charge statique et réduisant l'attraction triboélectrique des particules et fibres. Ces vêtements sont parfaitement adaptés aux activités telles que la pulvérisation sur véhicule.
- Taille élastique avec boucles et bords avec élastique
- Fermeture à glissière sous patte et boutons-pression
- Deux poches latérales, poche arrière avec rabat
- Réglable avec boutons-pression à l'extrémité des jambes
Poids : 125 g/m²
Specifications
- Catalog No:
- KWIN100630540XL
- KWIN100630540XS
- KWIN1006305402XL
- KWIN100630540L
- KWIN100630540M
- KWIN100630540S
- Applications des tenues:
- Salle propre
- Salle propre
- Salle propre
- Salle propre
- Salle propre
- Salle propre
- Zone à risque:
- Antistatique
- Antistatique
- Antistatique
- Antistatique
- Antistatique
- Antistatique
- Genre:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Longueur de manches ou de jambes:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Type de fermeture:
- Avec fermeture dans le dos
- Avec fermeture dans le dos
- Avec fermeture dans le dos
- Avec fermeture dans le dos
- Avec fermeture dans le dos
- Avec fermeture dans le dos
- Tissu:
- 99% polyester, 1% conductive fibres
- 99% polyester, 1% conductive fibres
- 99% polyester, 1% conductive fibres
- 99% polyester, 1% conductive fibres
- 99% polyester, 1% conductive fibres
- 99% polyester, 1% conductive fibres
- Poids:
- 125 g/m²
- 125 g/m²
- 125 g/m²
- 125 g/m²
- 125 g/m²
- 125 g/m²