Four à hybridation basculant, Shake ‘N’ Bake™
Supplier: BOEKEL SCIENTIFIC
Certificates
About this item
Le four à hybridation Shake ‘N’ Bake est idéal pour l'hybridation et la pré-hybridation des membranes utilisées dans les techniques Southern et Northern blotting. Le mouvement de bascule délicat permet d'effectuer des lavages avec moins d'éclaboussures qu'un bain-marie avec agitation. Il est également plus pratique qu'un agitateur dans un incubateur conventionnel. Le faible encombrement permet d'occuper moins de surface de la paillasse.
- Chaque appareil est fourni avec trois étagères, espacées de 63,5 mm, pour des boîtes ou sachets thermoscellés
- Les étagères sont amovibles pour permettre de placer des récipients plus grands
- Le panneau de commande comporte des boutons de sélection de la température, un affichage de la température LCD aisément lisible, un thermostat de sécurité avec calibrage indépendant et une molette de réglage de la vitesse
- Porte transparente en métal et acrylique avec joint
Delivery: Le four Shake 'N' Bake™ est fourni avec trois étagères plaquées acier-zinc espacées de 63,5 mm.
Specifications
- Catalog No:
- 731-0500
- Modèle:
- Shake ‘N’ Bake
- Gamme de température:
- Température ambiante +5…70 °C
- Stabilité:
- ±0,2 °C
- Stabilité en chambre:
- ±0,2 °C (at 65 °C)
- Puissance:
- 230 W
- Vitesse de bascule (courses par minute):
- 8 - 25
- Capacité de flacons:
- 3 clayettes amovibles de 200×200 mm
- L×P×H ext.:
- 320×370×410 mm
- L×P×H int.:
- 290×290×270 mm
- Plateau l×P×H:
- 220×200×130 mm
- Charge max. des étagères:
- 1,0 kg
- Poids:
- 11 kg