DrySyn® Blocs de chauffage, DrySyn® Vortex
Catalog # 442-0871
Anbieter: Asynt
Technische Daten
- Désignation:DrySyn Vortex, kit avec 1 agitateur à hélice Vortex, 3 agitateurs, 3 guides et 3 inserts pour ballon de 500 ml
- Seq:55
- Cdt:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Pour agiter trois réactions à l'aide d'un seul agitateur à hélice.
- Peut être utilisé avec tous les agitateurs à plaque chauffante standard ou comme système autonome
- Excellente agitation des solutions visqueuses
- Compatibles avec les inserts système DrySyn Multi, pour 3 flacons de 100 ml, 3 flacons de 250 ml et 3 flacons de 500 ml
- Compatible avec les flacons de laboratoire à fond rond standard