ContactUsLinkComponent
CCD camera, POF 010 300
CCD camera, POF 010 300
N° de catalogue DIDAPOF010300
Fournisseur:  DIDALAB
undefined
CCD camera, POF 010 300
N° de catalogue DIDAPOF010300
Fournisseur:  DIDALAB
Spécifications
  • Désignation:
    Basic CCD camera
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
This Caliens camera enables measuring very precise distances.
  • CCD sensor, 2048 pixels
  • User-friendly software, Windows compatible
  • Power supplied via USB port (connected to a PC)
Livraison: Supplied with Ø 10 mm rod for use with optical benches, software and USB cable.