Film de scellage, auto-adhésif, pour entreposage frigorifique
731-0441
: Brand
- Désignation:Film de scellage pour microplaques, auto-adhésif, pour entreposage frigorifique, feuilles simples
- Environmentally Preferable:
- Cdt:100
Film de scellage en aluminium pouvant être percé facilement à l'aide d'une pointe pour pipettes pour prélèvement d'échantillons. Plage de températures : –80 °C à +120 °C.