Film de scellage, auto-adhésif, pour mesure de la luminescence
738-3001
: Brand
- Propriété optique:Opaque
- Désignation:Film de scellage, auto-adhésif, pour mesures de fluorescence, vinyle, noir, feuilles simples
- Environmentally Preferable:
- Cdt:50
Film de scellage noir en vinyle particulièrement adapté aux mesures de fluorescence en raison de ses caractéristiques d'absorption de la lumière. Plage de températures : –40 °C à +80 °C.