Film de scellage, auto-adhésif, pour automatisation
391-0700
: Brand
- Désignation:Film de scellage, auto-adhésif, pour automatisation, PP/PE, feuilles simples
- Environmentally Preferable:
- Cdt:50
Le film en PE/PP résistant aux produits chimiques offre des zones sans adhésifs sur les puits afin d'éviter toute contamination. En outre, il peut être percé facilement à l'aide d'une pointe pour pipettes (pour prélèvement d'échantillons). Plage de températures : –40 °C à +90 °C.