Boîtiers d'isolation pour TP 5 P, avec flacons/conteneurs
Catalog # 701-0084
Supplier: MAXX
Specifications
- Désignation:Embase isotherme, 24×1 l
- Seq:01
- Cdt:1
Specifications
About this item
Les boîtiers d'isolation dans le tableau ci-dessous possèdent chacun un distributeur intégral correspondant à une configuration de flacons. L'échantillonneur TP 5 P est tout simplement monté sur le couvercle du boîtier d'isolation.
Ordering information: Pour tout renseignement sur les boîtiers d'isolation pour d'autres tailles de conteneurs et sur les options de refroidissement actif, rendez-vous sur notre site web ou contactez votre agence Avantor.