High visibility jacket, bi-coloured, Portwest Texo, TX50
Fournisseur: Portwest
Certificats
À propos de cet article
Modern jacket made of robust Kingsmill fabric consisting of 65% polyester and 35% cotton.
- Back pocket for cap and glove storage
- Detachable ID pocket
- Elasticated waist
- Compatible with TX51 trousers and TX52 overalls with bib and braces
The stain repellent Texpel finish protects against everyday spills. Liquids bead up and roll off the garment so spills can be quickly cleaned up.
Weight: 245 g/m²
Certifications: EN ISO 20471 (Class 3), GO/RT 3279 (orange only)
Spécifications
- Catalog No:
- PRTWTX50YNRL
- PRTWTX50YNRXXL
- PRTWTX50YNRXL
- PRTWTX50YNRS
- PRTWTX50YNRM
- Modèle:
- TX50
- TX50
- TX50
- TX50
- TX50
- Applications des tenues:
- Industriel
- Industriel
- Industriel
- Industriel
- Industriel
- Zone à risque:
- Pluie (imperméable)
- Pluie (imperméable)
- Pluie (imperméable)
- Pluie (imperméable)
- Pluie (imperméable)
- Genre:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Longueur de manches ou de jambes:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Type de fermeture:
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Tissu:
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- Poids:
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²