ContactUsLinkComponent
Lingettes pour solutions de désinfection, Bode X-Wipes
Lingettes pour solutions de désinfection, Bode X-Wipes
Catalog # BODE981373
Supplier:  BODE CHEMIE
undefined
Lingettes pour solutions de désinfection, Bode X-Wipes
Catalog # BODE981373
Supplier:  BODE CHEMIE
Specifications
  • Désignation:
    Rouleau BODE X-Wipes en sachet pelliculé de 90 lingettes molletonnées, avec couvercle distributeur
  • Seq:
    07
  • Cdt:
    6
Specifications
About this item
Ces lingettes molletonnées à usage universel s'utilisent avec tous les désinfectants de surface liquides BODE.
  • Usage unique pour de réduire le temps de préparation et assurer une norme d'hygiène élevée
  • Molleton en PET haute qualité résistant aux déchirures et absorbant pour une distribution optimale de désinfectant
  • Protection fiable de la solution contre les contaminants et l'évaporation
  • Distributeur solide avec poignée de transport
  • Système de distribution en couleur pour une meilleure différenciation des applications ou des produits
Particulièrement adaptées à la désinfection des surfaces dans tous les domaines où un niveau maximal d'hygiène, d'efficacité et de commodité sont nécessaires. Les lingettes sont recommandées pour les zones qui sont nettoyées plusieurs fois par jour. Dans le domaine de l'instrumentation, elles permettent le nettoyage préliminaire et la désinfection des dispositifs médicaux qui ne doivent pas être immergés (tels que les transducteurs et les sondes ultrasoniques), ainsi que des endoscopes souples.
Système de distribution BODE X-Wipes: Chaque système de distribution rechargeable est composé d'un distributeur de lingettes X-Wipes rempli d'un rouleau sec de lingettes molletonnées contenant des lingettes BODE X-Wipes qui s'arrachent individuellement, ainsi que d'un système de distribution en couleur avec un capuchon de protection (intégré au couvercle) et des étiquettes d'identification (en allemand, anglais, français, tchèque et turc).
En fonction des exigences, le système est disponible en deux tailles, sous forme de distributeur ou sous forme de bidon compact. Le distributeur peut être équipé de rouleaux de 90 ou 40 lingettes molletonnées individuelles, et le bidon peut être équipé de rouleaux de 30 lingettes molletonnées individuelles. Selon la taille, ces lingettes sont imprégnées de 2,5 l (rouleau de 90 lingettes), 1,5 l (rouleau de 40 lingettes) ou un minimum de 750 ml (rouleau de 30 lingettes) d'un désinfectant de surface. Une étiquette de sécurité utilisée pour l'identification est fournie avec chaque rouleau.
Rouleau de lingettes molletonnées en sachet pelliculé: le rouleau sec de lingettes molletonnées est également disponible dans un sachet pelliculé innovant. La solution utilisée avec cet article est versée directement dans le sachet pelliculé en plastique avec le rouleau de lingettes molletonnées. Cela permet d'éviter tout contact entre les lingettes imprégnées de désinfectant et le contenu du distributeur.
- Sachet composé d'un film solide, résistant aux déchirures et fourni avec un couvercle distributeur
- Sachet pelliculé pour très peu d'efforts: Simple mise au rebut, le distributeur de lingettes n'est pas traité après utilisation (à l'exception du couvercle)
- Empêche le transfert de contaminant du distributeur de lingettes vers la solution utilisée
Durée de conservation: Jusqu'à 4 semaines après remplissage (couvercle de protection convenablement scellé).
Certifications: Shelf life: Up to 4 weeks after filling (with a properly sealed protective lid)
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904