ContactUsLinkComponent
Homogénéiseur de laboratoire, Stomacher® 400 Circulator
Homogénéiseur de laboratoire, Stomacher® 400 Circulator
Catalog # 432-0161
Supplier:  Seward (FermionX)
undefined
Homogénéiseur de laboratoire, Stomacher® 400 Circulator
Catalog # 432-0161
Supplier:  Seward (FermionX)
Specifications
  • Vitesse de palette:
    200/230/260 ±5 min⁻¹
  • Désignation:
    Kit Stomacher® 400 Circulator
  • Seq:
    01
  • Modèle:
    Stomacher® 400
  • Raccordement secteur:
    220 V, 60 Hz
  • Puissance:
    140 W
  • Minuterie:
    0 – 99 min 59 s
  • Poids:
    23 kg
  • L×P×H:
    330×355×300 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Pour des volumes d'échantillon entre 80 ml et 400 ml, les homogénéiseurs de laboratoire Stomacher® assurent un mélange et une homogénéisation rapides et fiables pour une vaste gamme d'échantillons de laboratoire. Les machines Stomacher® fonctionnent sous l'action de deux palettes oscillantes entourant l'échantillon contenu dans un sac en plastique stérile.
  • Garantie étendue à 5 ans
  • Confinement sûr de l'échantillon dans un sac en plastique stérile pour prévenir tout risque de contamination croisée
  • Récupération des organismes améliorée
  • Auto-exécution mains-libres
  • Décompte du temps de traitement
  • Paramétrage du temps de traitement et de la vitesse de palette programmable
L'action de la palette du Stomacher® 400 Circulator vise à optimiser l'extraction des micro-organismes à partir d'échantillons alimentaires. Les palettes permettent d'écraser, de laver et de faire circuler l'échantillon dans le sac et sont plus performantes que les modèles à palette rectangulaire sur une large gamme de types d'échantillons alimentaires et de textures. En microbiologie alimentaire, si les organismes ne sont pas extraits de l'échantillon en suspension alors toute tentative ultérieure de culture ou de détection de leur présence est compromise.
Delivery: Fourni en kit complet, incluant le Stomacher 400 Circulator avec 1000 sacs, un kit de maintenance et deux câbles d'alimentation adaptés pour les prises EU et UK.