Chromatographe en phase gazeuse, Clarus® 480 GC
Référence 568-0332
Fournisseur: PerkinElmer
Spécifications
- Désignation:Chromatographe en phase gazeuse, Clarus® 480 GC
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
La conception à double canal et l'auto-échantillonneur de liquide (en option) pour 108 flacons du Clarus® 480 GC confèrent la flexibilité nécessaire pour répondre aux diverses exigences analytiques, tout en offrant l'exactitude et la précision qui sont essentielles aux analyses, qu'elles soient occasionnelles ou de contrôle qualité.
- Configurations à un ou deux canaux possibles
- Auto-échantillonneur de liquide en option avec 108 positions pour les flacons
- Conception solide et éprouvée pour une performance fiable grâce à un dispositif pneumatique manuel pour les injecteurs et les détecteurs
- Configurations flexibles avec espace de tête intégré ou désorption thermique
- Assistance en plusieurs langues
- Systèmes de données chromatographiques (CDS) TotalChrom® évolutifs pour un traitement et une consignation aisés des données
- Contrôle complet des instruments grâce à TotalChrom® et TurboMass™ et aux pilotes Waters® Empower™ 2 et Agilent® EZChrom Elite™
Température ambiante : 10 à 32 °C
Humidité ambiante : humidité relative de 20 à 80% sans condensation
L×P×H : Clarus® 480 GC sans auto-échantillonneur : 670×720×540 mm ; Clarus® 480 GC avec auto-échantillonneur : 670×720×800 mm
Poids : Clarus® 480 GC sans auto-échantillonneur : 49 kg ; Clarus® 480 GC avec auto-échantillonneur : 54 kg