ContactUsLinkComponent
Détergents pour nettoyage manuel, deconex®
  DECO500325.00-K05W
undefined
Détergents pour nettoyage manuel, deconex®
  DECO500325.00-K05W
  • Désignation:
    deconex® 12 BASIC
  • Seq:
    02
  • Cdt:
    7 kg
Concentré liquide de nettoyage légèrement alcalin pour verrerie de laboratoire. Adapté aux bains de trempage et aux équipements de nettoyage à ultrasons.
  • Rinseable without residues and guarantees therefore consistent and error-free results
  • Perfect results even at low concentrations
  • High cleaning performance due to excellent swelling and dispersing capabilities
  • Working solution suitable for multiple use with a broad cleaning spectrum
  • Ideal as an adequate substitute for chromosulphuric acid, not toxic and environmentally friendly
  • EDTA-, NTA- and chlorine-free