Réfractomètre portable, OE200
Katalognr. 635-2115
Supplier: REICHERT
Specifications
- Modèle:OE 200
- Plage de mesure:0 - 200 Oe° ; 0 - 45 °Bx ; 0 - 40 KI°
- Désignation:Réfractomètre portable, OE200
- Gamme de compensation de température:10...40 °C
- Graduations:Oechsle (Oeo), Brix (% sucrose) and Klosterneuburger (Klo)
- Cdt:1
- Degré de réfraction:1,3330 - 1,4100 nD
Specifications
About this item
Ce réfractomètre portable pour le vin fournit des mesures rapides et précises des sucres dissous lors de test sur les raisins, agrumes, jus de fruits, sodas, melons et sirop d'érable particulièrement aux tests sur le raisin dans l'industrie vinicole.