Étalon de contrôle qualité multi-éléments 1 mg/L, 28 éléments dans acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Référence 05200.185
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de contrôle qualité multi-éléments 1 mg/l {Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn} dans acide nitrique 5%, ARISTAR® pour ICP
Spécifications
À propos de cet article
28 éléments 1 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livraison: Livré avec un certificat d'analyse.