ContactUsLinkComponent
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 10 mg/l, 22 éléments en solution dans l’acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 10 mg/l, 22 éléments en solution dans l’acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Catalog # 88724.150
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Etalon de contrôle qualité multi-éléments 10 mg/l, 22 éléments en solution dans l’acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Catalog # 88724.150
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    50 mL
  • Désignation:
    Étalon de contrôle qualité multi-éléments 10 mg/l {As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Al, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, V, U, Te, Zn} d'acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Specifications
About this item
22 éléments 10 mg/L: As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Al, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, V, U, Te, Zn.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Delivery: Livré avec un certificat d'analyse.