Étalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/L, 28 éléments en solution dans acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Catalog # 85006.186
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l {Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn} dans acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Specifications
About this item
28 éléments 100 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn.
28 Elements 100 mg/l: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Delivery: Livré avec un certificat d'analyse.