ContactUsLinkComponent
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 10 mg/l,12 éléments dans acide nitrique 2% / acide fluorhydrique < 0,1% ARISTAR® pour ICP-MS
Catalog # 84794.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 10 mg/l,12 éléments dans acide nitrique 2% / acide fluorhydrique < 0,1% ARISTAR® pour ICP-MS
Catalog # 84794.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon de contrôle qualité multi-éléments 10 mg/l {Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr} dans acide nitrique 2% / acide fluorhydrique <0,1% ARISTAR® pour ICP-MS
Specifications
About this item
12 éléments à 10 mg/L: Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr
12 éléments à 10 mg/l: Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Delivery: Livré avec un certificat d'analyse.