ContactUsLinkComponent
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l, 9 éléments d ansacide chlorhydrique 10% ARISTAR® pour ICP
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l, 9 éléments d ansacide chlorhydrique 10% ARISTAR® pour ICP
Référence 84792.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l, 9 éléments d ansacide chlorhydrique 10% ARISTAR® pour ICP
Référence 84792.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Matrice:
    10% HCl
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Étalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l {Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru} ARISTAR® pour ICP
Spécifications
À propos de cet article
9 éléments 100 mg/l: Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Os, Sn, Te
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livraison: Livré avec un certificat d'analyse.