Étalon de contrôle qualité multi-éléments 100 mg/l, 22 éléments dans acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Catalog # 84790.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de contrôle qualité multi-éléments dans acide nitrique 5%, ARISTAR® pour ICP
Specifications
About this item
22 éléments 100 mg/L: As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Delivery: Livré avec un certificat d'analyse.