Jars with snap-on lid
Katalognr. SEMA3059
Anbieter: SEMADENI
Technische Daten
- Ø ext.:222 mm
- Capacité:5600 ml
- Hauteur:190 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:100
Technische Daten
Über diesen Artikel
Jars, made of PP, with close-fitting snap-on lid.
- Good temperature resistance
- Good chemical resistance
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904