Adaptateur Luer-lock femelle/raccord to MicroTight®, Upchurch Scientific®
N° de catalogue 554-3142
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Spécifications
- Désignation:Adaptateur Luer-lock femelle/raccord MicroTight® P-662, voie de 0,150 mm
- Seq:01
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
PEEK. Idéal pour perfuser les échantillons dans des dispositifs de type laboratoire sur puce. Ce produit n'introduit que 14 nl de volume supplémentaire à la voie de passage. Permet de raccorder directement une seringue à embout Luer ou un autre produit se terminant par un embout Luer mâle standard à des micro-capillaires de 360 µm de diamètre externe sans gaines de protection de tube. Les fixations MicroTight® sont incluses.
- Pression nominale jusqu'à 45 psi (2,4 bar)