Screw cap with rubber liner, reusable, Corning®
Référence CORN9999-241
Fournisseur: Corning
Spécifications
- Filetage:24-410
- Couleur:noir
- Matière:Phénolique
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Cdt:144
- Certification environnementale:I-RECs, ISO 14001 - Monterrey